Merck
566381
Sigma-Aldrich
3,4-Difluorobenzamide
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
F2C6H3C(O)NH2
CAS番号:
分子量:
157.12
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
mp
129-133 °C (lit.)
SMILES記法
NC(=O)c1ccc(F)c(F)c1
InChI
1S/C7H5F2NO/c8-5-2-1-4(7(10)11)3-6(5)9/h1-3H,(H2,10,11)
InChI Key
CMWOHNIHUBDEAG-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
566381-BULK:
566381-5G:
566381-VAR:
566381-1G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Yael Kilstein et al.
The Journal of pharmacology and experimental therapeutics, 357(1), 114-124 (2016-01-16)
The upregulated kinin B1 receptors exert a pivotal role in modulating inflammatory processes. In isolated human umbilical veins (HUVs), kinin B1 receptor is upregulated as a function of in vitro incubation time and proinflammatory stimuli. The aim of this study