Merck
566330
Sigma-Aldrich
9,9-ジヘキシルフルオレン-2,7-ジボロン酸
≥95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H3B(OH)2C(CH2CH2CH2CH2CH2CH3)2C6H3B(OH)2
CAS番号:
分子量:
422.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥95%
形状
solid
mp
>300 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCCCC1(CCCCCC)c2cc(ccc2-c3ccc(cc13)B(O)O)B(O)O
InChI
1S/C25H36B2O4/c1-3-5-7-9-15-25(16-10-8-6-4-2)23-17-19(26(28)29)11-13-21(23)22-14-12-20(27(30)31)18-24(22)25/h11-14,17-18,28-31H,3-10,15-16H2,1-2H3
InChI Key
QFWOJNOZWMHNTK-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
以下の用途に用いる反応剤です。
  • ロジウム触媒ヒドロアリール化
  • シリコンナノギャップの分子架橋
  • ベンゼンの検出および貯蔵に用いるポリマーや大環状分子に配位したボロン酸エステルの合成
  • シアノ置換アリーレンビニレン発色団を持つ、カルバゾール系発光コポリマーの合成
  • ロジウム触媒アリール化
その他情報
無水物を含有することがあります。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
566330-5G:
566330-BULK:
566330-1G:
566330-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)