Merck
566276
Sigma-Aldrich
臭化ストロンチウム
anhydrous, beads, -10 mesh, 99.995%
別名:
二臭化ストロンチウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
SrBr2
CAS番号:
分子量:
247.43
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
グレード
anhydrous
アッセイ
99.995%
形状
beads
粒径
-10 mesh
SMILES記法
Br[Sr]Br
InChI
1S/2BrH.Sr/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI Key
YJPVTCSBVRMESK-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
特徴および利点
ダイヤモンド類似炭素の前駆体であるポリ(フェニルカルビン)を容易に合成するための試薬。
同等製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Peter Scherpelz et al.
Journal of chemical theory and computation, 12(8), 3523-3544 (2016-06-23)
We present an implementation of G0W0 calculations including spin-orbit coupling (SOC) enabling investigations of large systems, with thousands of electrons, and we discuss results for molecules, solids, and nanocrystals. Using a newly developed set of molecules with heavy elements (called