Merck
566195
Sigma-Aldrich
Bis(indenyl)dimethylhafnium(IV)
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C9H7)2Hf(CH3)2
CAS番号:
分子量:
438.86
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
反応適合性
reagent type: catalyst
core: hafnium
mp
107-109 °C (lit.)
SMILES記法
C[Hf]C.[CH]1[CH][C]2C=CC=C[C]2[CH]1.[CH]3[CH][C]4C=CC=C[C]4[CH]3
InChI
1S/2C9H7.2CH3.Hf/c2*1-2-5-9-7-3-6-8(9)4-1;;;/h2*1-7H;2*1H3;
InChI Key
IYUVALOIOMNMEO-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)