Merck
56595
Sigma-Aldrich
1,2,4-Trimethylpyrazolium methylsulfate
produced by BASF, ≥95%
別名:
Basionics® ST 33
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H14N2O4S
CAS番号:
分子量:
222.26
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
グレード
produced by BASF
アッセイ
≥95%
不純物
≤1% water
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
SMILES記法
COS([O-])(=O)=O.Cc1cn(C)[n+](C)c1
法的情報
Basionics is a registered trademark of BASF SE