Merck
565555
Sigma-Aldrich
1,3,5-Tribromo-2-methoxy-4-methylbenzene
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3C6HBr3OCH3
CAS番号:
分子量:
358.85
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
99%
形状
solid
bp
308-311 °C/748 mmHg (lit.)
mp
74-76 °C (lit.)
SMILES記法
COc1c(Br)cc(Br)c(C)c1Br
InChI
1S/C8H7Br3O/c1-4-5(9)3-6(10)8(12-2)7(4)11/h3H,1-2H3
InChI Key
NMPPAMFEYWGNCI-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
565555-100G:
565555-25G:
565555-VAR:
565555-BULK:
試験成績書(COA)