Merck
564672
Sigma-Aldrich
2-N-Fmoc-amino-dibenzocyclohepta-1,4-diene, polymer-bound
100-200 mesh, extent of labeling: 0.5-1.3 mmol/g loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
クロスリンク
1 % cross-linked with divinylbenzene
標識化の程度
0.5-1.3 mmol/g loading
粒径
100-200 mesh
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Fmoc
SMILES記法
P=S.CCOc1ccc2CCc3ccccc3C(NC(=O)OCC4c5ccccc5-c6ccccc46)c2c1
InChI
1S/C32H29NO3.HPS/c1-2-35-23-18-17-22-16-15-21-9-3-4-10-24(21)31(29(22)19-23)33-32(34)36-20-30-27-13-7-5-11-25(27)26-12-6-8-14-28(26)30;1-2/h3-14,17-19,30-31H,2,15-16,20H2,1H3,(H,33,34);1H
InChI Key
FNCRKYKFDWWPGY-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
564672-1G:
564672-5G:
564672-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)