Merck
564052
Sigma-Aldrich
3-Fluoro-4-propoxyphenylboronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H12BFO3
CAS番号:
分子量:
198.00
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
フォーム
solid
mp
102-107 °C (lit.)
SMILES記法
CCCOc1ccc(cc1F)B(O)O
InChI
1S/C9H12BFO3/c1-2-5-14-9-4-3-7(10(12)13)6-8(9)11/h3-4,6,12-13H,2,5H2,1H3
InChI Key
JJBMFQWJHYCKRY-UHFFFAOYSA-N
その他情報
Contains varying amounts of anhydride
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
564052-VAR:
564052-1G:
564052-5G:
564052-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)