Merck
563560
Sigma-Aldrich
3-(Trifluoromethyl)benzenesulfonamide
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H4CF3SO2NH2
CAS番号:
分子量:
225.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
mp
122-126 °C (lit.)
SMILES記法
NS(=O)(=O)c1cccc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H6F3NO2S/c8-7(9,10)5-2-1-3-6(4-5)14(11,12)13/h1-4H,(H2,11,12,13)
InChI Key
ZUTVRDMZQSHCID-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
563560-VAR:
563560-BULK:
563560-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)