Merck
563358
Sigma-Aldrich
4-Benzyloxy-3-chloronitrobenzene
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H3OCH2C6H5(Cl)NO2
CAS番号:
分子量:
263.68
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
mp
115-119 °C (lit.)
SMILES記法
[O-][N+](=O)c1ccc(OCc2ccccc2)c(Cl)c1
InChI
1S/C13H10ClNO3/c14-12-8-11(15(16)17)6-7-13(12)18-9-10-4-2-1-3-5-10/h1-8H,9H2
InChI Key
KCGQYXJMQHAREQ-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
563358-BULK:
563358-VAR:
563358-5G:
563358-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)