Merck
562858
Sigma-Aldrich
Dibenzofuran-4-carboxaldehyde
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H8O2
CAS番号:
分子量:
196.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
形状
solid
mp
94-98 °F (lit.)
官能基
aldehyde
SMILES記法
[H]C(=O)c1cccc2c3ccccc3oc12
InChI
1S/C13H8O2/c14-8-9-4-3-6-11-10-5-1-2-7-12(10)15-13(9)11/h1-8H
InChI Key
GQYTWBPRZFRASB-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
562858-1G:
562858-BULK:
562858-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
L J Fitzgerald et al.
Acta crystallographica. Section C, Crystal structure communications, 47 ( Pt 10), 2134-2137 (1991-10-15)
Mr = 196.21, monoclinic, P2(1)/n, a = 6.589 (1), b = 9.784 (2), c = 14.394 (2) A, beta = 95.69 (1) degrees, V = 923.4 (3) A3, Z = 4, Dx = 1.41 g cm-3, lambda(Mo K alpha) =