Merck
562661
Sigma-Aldrich
1-[(Trimethylsilyl)ethynyl]-3-(trifluoromethyl)benzene
98%
別名:
1-(3′-Trifluoromethylphenyl)-2-(trimethylsilyl)acetylene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CF3C6H4C≡CSi(CH3)3
CAS番号:
分子量:
242.31
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.4760 (lit.)
bp
50-52 °C/0.5 mmHg (lit.)
密度
1.036 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C[Si](C)(C)C#Cc1cccc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C12H13F3Si/c1-16(2,3)8-7-10-5-4-6-11(9-10)12(13,14)15/h4-6,9H,1-3H3
InChI Key
LHWMUAXYSGPPIX-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
185.0 °F - closed cup
引火点(℃)
85 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
562661-5ML:
562661-BULK:
562661-VAR:
562661-25ML:
試験成績書(COA)