Merck
562335
Sigma-Aldrich
N-Boc-indole-2-boronic acid
別名:
1-(tert-butoxycarbonyl)indole-2-boronic acid, N-(tert-butoxycarbonyl)indole-2-boronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H16BNO4
CAS番号:
分子量:
261.08
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
mp
85-90 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)n1c(cc2ccccc12)B(O)O
InChI
1S/C13H16BNO4/c1-13(2,3)19-12(16)15-10-7-5-4-6-9(10)8-11(15)14(17)18/h4-8,17-18H,1-3H3
InChI Key
SVIBPSNFXYUOFT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
以下の用途に関与する反応剤です。
  • Suzuki-Miyauraクロスカップリング反応
  • 銅触媒トリフルオロメチル化
  • パラジウム触媒ベンジル化
  • ホモカップリング反応