Merck
561347
Sigma-Aldrich
2-(Acetoxymethyl)-4-methoxy-3,5-dimethylpyridine
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H15NO3
CAS番号:
分子量:
209.24
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
mp
45.5-49.5 °C (lit.)
SMILES記法
COc1c(C)cnc(COC(C)=O)c1C
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)