Merck
560898
Sigma-Aldrich
Methyl 4H-[1]-benzopyrano[4,3-b]thiophene-2-carboxylate
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H10O3S
CAS番号:
分子量:
246.28
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
SMILES記法
COC(=O)c1cc2COc3ccccc3-c2s1
InChI
1S/C13H10O3S/c1-15-13(14)11-6-8-7-16-10-5-3-2-4-9(10)12(8)17-11/h2-6H,7H2,1H3
InChI Key
SSWWLCIIZQNEAE-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
560898-BULK:
560898-VAR:
560898-5G:
560898-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)