Merck
559695
Sigma-Aldrich
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzenesulfonamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BrC6H3(CF3)SO2NH2
CAS番号:
分子量:
304.08
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
形状
solid
mp
185-189 °C (lit.)
SMILES記法
NS(=O)(=O)c1cc(ccc1Br)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H5BrF3NO2S/c8-5-2-1-4(7(9,10)11)3-6(5)15(12,13)14/h1-3H,(H2,12,13,14)
InChI Key
QEYFUGSQLUIFQY-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3