Merck
559504
Sigma-Aldrich
N-Methyl-4,5,6,7-tetrafluorophthalimide
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C8NF4O2CH3
CAS番号:
分子量:
233.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
mp
157-161 °C (lit.)
SMILES記法
CN1C(=O)c2c(F)c(F)c(F)c(F)c2C1=O
InChI
1S/C9H3F4NO2/c1-14-8(15)2-3(9(14)16)5(11)7(13)6(12)4(2)10/h1H3
InChI Key
AULXVJOTNZUFIY-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
559504-BULK:
559504-5G:
559504-1G:
559504-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)