Merck
559113
Sigma-Aldrich
Ethyl (2-trifluoromethylbenzoyl)acetate
別名:
エチル 3-オキソ-3-(2-トリフルオロメチルフェニル)プロパノアート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CF3C6H4COCH2CO2C2H5
CAS番号:
分子量:
260.21
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
屈折率
n20/D 1.4875 (lit.)
bp
237-238 °C (lit.)
密度
1.258 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCOC(=O)CC(=O)c1ccccc1C(F)(F)F
InChI
1S/C12H11F3O3/c1-2-18-11(17)7-10(16)8-5-3-4-6-9(8)12(13,14)15/h3-6H,2,7H2,1H3
InChI Key
KMPAHDWULITWIH-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
559113-5G:
559113-VAR:
559113-1G:
559113-BULK:
試験成績書(COA)