Merck
557889
Sigma-Aldrich
Hypoxanthine 1-oxide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H4N4O2
CAS番号:
分子量:
152.11
EC Number:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
mp
250-253 °C (lit.)
SMILES記法
Oc1[n+]([O-])cnc2[nH]cnc12
InChI
1S/C5H4N4O2/c10-5-3-4(7-1-6-3)8-2-9(5)11/h1-2,10H,(H,6,7,8)
InChI Key
CTDZUHPRCRCVDS-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
557889-25G:
557889-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)