Merck
557722
Sigma-Aldrich
2-Propoxyphenylboronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H4(OCH2CH2CH3)B(OH)2
CAS番号:
分子量:
180.01
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
フォーム
solid
mp
65-69 °C (lit.)
SMILES記法
CCCOc1ccccc1B(O)O
InChI
1S/C9H13BO3/c1-2-7-13-9-6-4-3-5-8(9)10(11)12/h3-6,11-12H,2,7H2,1H3
InChI Key
ZDPMWYOVDLDQDT-UHFFFAOYSA-N
その他情報
無水物を含有します。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
557722-VAR:
557722-BULK:
557722-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)