Merck
557706
Sigma-Aldrich
4-Propoxyphenylboronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H4(OCH2CH2CH3)B(OH)2
CAS番号:
分子量:
180.01
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
mp
123-126 °C (lit.)
SMILES記法
CCCOc1ccc(cc1)B(O)O
InChI
1S/C9H13BO3/c1-2-7-13-9-5-3-8(4-6-9)10(11)12/h3-6,11-12H,2,7H2,1H3
InChI Key
SOKFEJKZYHYKSY-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
以下の反応物質です:
  • 抗血小板活性を有するオボバトール誘導体の合成
  • (フェニルホスフィン)パラジウム触媒を使用するクロロアレーンを用いた鈴木-宮浦反応
  • 選択的なペルオキシソーム増殖因子活性化受容体δ(PPARδ)アゴニストとしてのビスアリール置換チアゾールおよびオキサゾールの調製
  • 位置選択的鈴木カップリングを使用した選択的BACE1阻害剤
  • 二色性蛍光ベンゾチアジアゾール色素の調製
その他情報
無水物を含有します。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
557706-5G:
557706-VAR:
557706-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)