Merck
557129
Sigma-Aldrich
Triphenylantimony(V) dibenzoate
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C6H5)3Sb(O2CC6H5)2
CAS番号:
分子量:
595.30
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
mp
174-179 °C (lit.)
SMILES記法
O=C(O[Sb](OC(=O)c1ccccc1)(c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4)c5ccccc5