Merck
55707
Sigma-Aldrich
4-(4-ヒドロキシメチル-3-メトキシフェノキシ)酪酸
≥98.0% (HPLC)
別名:
HMPB
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H16O5
CAS番号:
分子量:
240.25
Beilstein:
7876149
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
反応適合性
reagent type: cross-linking reagent
不純物
≤5% water
mp
80-90 °C
SMILES記法
COc1cc(OCCCC(O)=O)ccc1CO
InChI
1S/C12H16O5/c1-16-11-7-10(5-4-9(11)8-13)17-6-2-3-12(14)15/h4-5,7,13H,2-3,6,8H2,1H3,(H,14,15)
InChI Key
HXOYWJCDYVODON-UHFFFAOYSA-N
その他情報
Highly acid-labile linker for solid-phase peptide synthesis with FMOC protection
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
55707-BULK:
55707-5G:
55707-VAR:
55707-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)