Merck
556785
Sigma-Aldrich
5-Amino-2-[(4-aminophenyl)amino]benzenesulfonic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2NC6H4NHC6H3(NH2)SO3H
CAS番号:
分子量:
279.31
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
mp
244 °C (lit.)
SMILES記法
Nc1ccc(Nc2ccc(N)cc2S(O)(=O)=O)cc1
InChI
1S/C12H13N3O3S/c13-8-1-4-10(5-2-8)15-11-6-3-9(14)7-12(11)19(16,17)18/h1-7,15H,13-14H2,(H,16,17,18)
InChI Key
VKURVCNKVWKGLX-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
5-Amino-2-[(4-aminophenyl)amino]benzenesulfonic acid may be used to synthesize unsymmetrical bis-azo dyes.
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Luis Castedo, J. Chen, Charles Chiu, S. Collins, Donald Craig
Science of Synthesis: Houben-Weyl Methods of Molecular Transformations, 31a (2014)