Merck
554766
Sigma-Aldrich
StratoSpheres PL-AMS resin
30-40 mesh, extent of labeling: 2.0 mmol/g loading, 1 % cross-linked
別名:
(Aminomethyl)polystyrene, AM-polystyrene, Benzylamine polymer-bound, Poly(styrene-co-divinylbenzene), aminomethylated, Poly(styrene-co-vinylbenzylamine-co-divinylbenzene, Polystyrene crosslinked with divinylbenzene, aminomethylated
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
クロスリンク
1 % cross-linked
標識化の程度
2.0 mmol/g loading
粒径
30-40 mesh
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Scavenges acids, acid chlorides, anhydrides, aldehydes and other electrophiles
法的情報
StratoSpheres is a trademark of Agilent Technologies, Inc.
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
554766-5G:
554766-25G:
554766-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)