Merck
554677
Sigma-Aldrich
3-Nitrophthalamide
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
O2NC6H3(CONH2)2
CAS番号:
分子量:
209.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
mp
217-220 °C (lit.)
SMILES記法
NC(=O)c1cccc(c1C(N)=O)[N+]([O-])=O
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)