Merck
553190
Sigma-Aldrich
1-(2-Methylpropyl)-4-piperidone
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H17NO
CAS番号:
分子量:
155.24
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.456 (lit.)
bp
220 °C (lit.)
密度
0.914 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)CN1CCC(=O)CC1
InChI
1S/C9H17NO/c1-8(2)7-10-5-3-9(11)4-6-10/h8H,3-7H2,1-2H3
InChI Key
KMTASGXMTBUSSP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
1-(2-Methylpropyl)-4-piperidone is a piperidone derivative. It can be synthesized by employing enamine derived from isobutyraldehyde and piperidone as a starting reagent.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
199.9 °F - closed cup
引火点(℃)
93.3 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
553190-BULK:
553190-VAR:
553190-25G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Chemistry of phosphorous acid: new routes to phosphonic acids and phosphate esters.
Redmore D.
The Journal of Organic Chemistry, 43(5), 992-996 (1978)