Merck
552801
Sigma-Aldrich
Boc-D-Leucinol
97%
別名:
(R)-N-(tert-Butoxycarbonyl)leucinol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H23NO3
CAS番号:
分子量:
217.31
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
光学活性
[α]20/D +26°, c = 2 in methanol
反応適合性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
屈折率
n20/D 1.449 (lit.)
bp
213 °C (lit.)
密度
0.983 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
CC(C)C[C@H](CO)NC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C11H23NO3/c1-8(2)6-9(7-13)12-10(14)15-11(3,4)5/h8-9,13H,6-7H2,1-5H3,(H,12,14)/t9-/m1/s1
InChI Key
LQTMEOSBXTVYRM-SECBINFHSA-N
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
552801-1G:
552801-VAR:
552801-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)