Merck
552194
Sigma-Aldrich
4-(1,1,2,2-テトラフルオロエトキシ)安息香酸
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
F2CHCF2OC6H4CO2H
CAS番号:
分子量:
238.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
mp
175-179 °C (lit.)
SMILES記法
OC(=O)c1ccc(OC(F)(F)C(F)F)cc1
InChI
1S/C9H6F4O3/c10-8(11)9(12,13)16-6-3-1-5(2-4-6)7(14)15/h1-4,8H,(H,14,15)
InChI Key
SVGWTILJZWYEMD-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)