Merck
551848
Sigma-Aldrich
1,2-Dibromo-4,5-bis(octyloxy)benzene
97%
別名:
1,2-Dibromo-4,5-bis(octyloxy)benzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Br2C6H2(OC8H17)2
CAS番号:
分子量:
492.33
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
mp
40-43 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCCCCCOc1cc(Br)c(Br)cc1OCCCCCCCC
InChI
1S/C22H36Br2O2/c1-3-5-7-9-11-13-15-25-21-17-19(23)20(24)18-22(21)26-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-18H,3-16H2,1-2H3
InChI Key
YEYRWRVHDLPUGQ-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
551848-1G:
551848-5G:
551848-VAR:
551848-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)