Merck
551279
Sigma-Aldrich
1-(2-Chlorophenyl)-3-methyl-2-pyrazolin-5-one
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClC6H4C3H2N2(O)CH3
CAS番号:
分子量:
208.64
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
mp
193-197 °C (lit.)
SMILES記法
CC1=NN(C(=O)C1)c2ccccc2Cl
InChI
1S/C10H9ClN2O/c1-7-6-10(14)13(12-7)9-5-3-2-4-8(9)11/h2-5H,6H2,1H3
InChI Key
CWESERWNUIUBJU-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
1-(2-Chlorophenyl)-3-methyl-2-pyrazolin-5-one may be used in the preparation of 1-(2-chlorophenyl)-3-methylchromeno[2,3-c]pyrazol-4(1H)-one, a heterocyclic analog of xanthone.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
551279-25G:
551279-5G:
551279-VAR:
551279-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
(2-Chlorophenyl)-3-methylchromeno [2, 3-c] pyrazol-4 (1H)-one.
Batezila G and Holzer W.
Molbank, 2010(1), M661-M661 (2010)