Merck
551201
Sigma-Aldrich
3,4-Dinitroaniline
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NC6H3(NO2)2
CAS番号:
分子量:
183.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
bp
71 °C (lit.)
mp
154-158 °C (lit.)
密度
1.376 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Nc1ccc(c(c1)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O