Merck
550329
Sigma-Aldrich
6-Bromo-2-methylchromone
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H7BrO2
CAS番号:
分子量:
239.07
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
mp
128-132 °C (lit.)
SMILES記法
CC1=CC(=O)c2cc(Br)ccc2O1
InChI
1S/C10H7BrO2/c1-6-4-9(12)8-5-7(11)2-3-10(8)13-6/h2-5H,1H3
InChI Key
PVHDLBFVSMGZAA-UHFFFAOYSA-N
詳細
6-Bromo-2-methylchromone is a 2-methylchromone derivative that can be prepared from ethyl 6-bromo-2-methyl-4-oxo-4H-benzopyran-3-carboxylate via hydrolysis followed by decarboxylation.
アプリケーション
6-Bromo-2-methylchromone may be used in the preparation of 6-bromochromone-2-carboxaldehyde via oxidation using selenium dioxide.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
550329-VAR:
550329-1G:
550329-BULK:
550329-5G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Selective C-3 monochlorination of 2-methylchromones and chromone-2-carboxaldehydes.
Jagadeesh SG, et al.
Synthetic Communications, 28(20), 3827-3833 (1998)
A highly practical route to 2-methylchromones from 2-acetoxybenzoic acids.
Jung JC, et al.
Synthetic Communications, 31(12), 1837-1845 (2001)