Merck
549010
Sigma-Aldrich
3-ブロモ-2-フルオロベンゾトリフルオリド
別名:
1-ブロモ-2-フルオロ-3-トリフルオロメチルベンゼン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BrC6H3(F)CF3
CAS番号:
分子量:
243.00
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
屈折率
n20/D 1.464 (lit.)
品質水準
bp
168-169 °C (lit.)
密度
1.690 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
bromo
fluoro
SMILES記法
Fc1c(Br)cccc1C(F)(F)F
InChI
1S/C7H3BrF4/c8-5-3-1-2-4(6(5)9)7(10,11)12/h1-3H
InChI Key
VPXCYIIXCVJZKZ-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)