Merck
548995
Sigma-Aldrich
2-ブロモ-4-フルオロベンゾトリフルオリド
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BrC6H3(F)CF3
CAS番号:
分子量:
243.00
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.465 (lit.)
bp
161-162 °C (lit.)
密度
1.753 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Fc1ccc(c(Br)c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H3BrF4/c8-6-3-4(9)1-2-5(6)7(10,11)12/h1-3H
InChI Key
XBBGYSIEJHXPLL-UHFFFAOYSA-N
詳細
2-Bromo-4-fluorobenzotrifluoride, also known as 4-bromo-1-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzene, is a halogenated benzotrifluoride derivative.
アプリケーション
2-Bromo-4-fluorobenzotrifluoride may be used in the multi-step synthesis of (2-{4-[4-fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-piperidin-4-yl-1H-imidazol-1-yl}ethyl)dimethylamine.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
172.9 °F - closed cup
引火点(℃)
78.3 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
548995-1G:
548995-5G:
548995-VAR:
548995-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis of (2-{4-[4-Fluoro-3-(trifluoromethyl) phenyl]-2-piperidin-4-yl-1H-imidazol-1-yl} ethyl) dimethylamine.
Vaid RK, et al.
Synthesis, 45(11), 1534-1540 (2013)