Merck
548472
Sigma-Aldrich
Copper(I) telluride
99.9% trace metals basis
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Cu2Te
CAS番号:
分子量:
254.69
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
アッセイ
99.9% trace metals basis
形状
crystalline
SMILES記法
[Cu][Te][Cu]