Merck
548197
Sigma-Aldrich
1,8-Octanedithiol diacetate
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3COS(CH2)8SCOCH3
CAS番号:
分子量:
230.37
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
mp
37-41 °C (lit.)
SMILES記法
CC(=O)SCCCCCCCCSC(C)=O
InChI
1S/C12H22O2S2/c1-11(13)15-9-7-5-3-4-6-8-10-16-12(2)14/h3-10H2,1-2H3
InChI Key
QJAYCBKJPCEYSJ-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
548197-BULK:
548197-5G:
548197-VAR:
548197-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)