Merck
548138
Sigma-Aldrich
過塩素酸リチウム
anhydrous, beads, 99.99%
別名:
Lithium perchlorate (LiClO4 )
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
LiClO4
CAS番号:
分子量:
106.39
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
グレード
anhydrous
アッセイ
99.99%
フォーム
beads
mp
236 °C (lit.)
SMILES記法
[Li+].[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/ClHO4.Li/c2-1(3,4)5;/h(H,2,3,4,5);/q;+1/p-1
InChI Key
MHCFAGZWMAWTNR-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
以下による置換
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)