Merck
547034
Sigma-Aldrich
Z-D-Tyrosine methyl ester
optical purity ee: 99% (HPLC), 97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
4-(HO)C6H4CH2CH(NHCO2CH2C6H5)CO2CH3
CAS番号:
分子量:
329.35
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
光学活性
[α]20/D −48°, c = 1 in chloroform
光学純度
ee: 99% (HPLC)
mp
93-97 °C (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
COC(=O)[C@@H](Cc1ccc(O)cc1)NC(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C18H19NO5/c1-23-17(21)16(11-13-7-9-15(20)10-8-13)19-18(22)24-12-14-5-3-2-4-6-14/h2-10,16,20H,11-12H2,1H3,(H,19,22)/t16-/m1/s1
InChI Key
SLLMDHBKALJDBW-MRXNPFEDSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)