Merck
546305
Sigma-Aldrich
6-(4-Bromophenyl)-4,5-dihydro-2H-pyridazin-3-one
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H9BrN2O
CAS番号:
分子量:
253.10
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
mp
167-171 °C (lit.)
官能基
bromo
SMILES記法
Brc1ccc(cc1)C2=NNC(=O)CC2
InChI
1S/C10H9BrN2O/c11-8-3-1-7(2-4-8)9-5-6-10(14)13-12-9/h1-4H,5-6H2,(H,13,14)
InChI Key
CDDNLMGOLYMTSF-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)