Merck
545767
Sigma-Aldrich
5-Methoxy-2-methylbenzothiazole
96%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H9NOS
CAS番号:
分子量:
179.24
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
96%
mp
36-40 °C (lit.)
SMILES記法
COc1ccc2sc(C)nc2c1
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
545767-1G:
545767-5G:
545767-VAR:
545767-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)