Merck
545678
Sigma-Aldrich
2-アセチルチオアセトフェノン
97%
別名:
フェニルアシル-S-チオアセタート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5COCH2SCOCH3
CAS番号:
分子量:
194.25
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
mp
42-45 °C (lit.)
SMILES記法
CC(=O)SCC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H10O2S/c1-8(11)13-7-10(12)9-5-3-2-4-6-9/h2-6H,7H2,1H3
InChI Key
YHBPLTWKUZODDY-UHFFFAOYSA-N
詳細
2-Acetylthioacetophenone [S-(2-oxo-2-phenylethyl) ethanethioate] is a thioacetate containing acetophenone derivative. It can be prepared from 2-bromoacetophenone and potassium thioacetate.
アプリケーション
2-Acetylthioacetophenone may be used in the preparation of 2-mercapto-1-phenylethanone.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
545678-BULK:
545678-1G:
545678-5G:
545678-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Electrophilic trifluoromethylthiolation of thiols with trifluoromethanesulfenamide.
Jereb M and Dolenc D.
Royal Society of Chemistry Advances, 5(72), 58292-58306 (2015)