Merck
545562
Sigma-Aldrich
Cyclohexylmethanethiol acetate
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H11CH2SCOCH3
CAS番号:
分子量:
172.29
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.497 (lit.)
bp
238-239 °C (lit.)
密度
1.003 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(=O)SCC1CCCCC1
InChI
1S/C9H16OS/c1-8(10)11-7-9-5-3-2-4-6-9/h9H,2-7H2,1H3
InChI Key
SARKVIALWOJVNK-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
199.4 °F - closed cup
引火点(℃)
93 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
545562-5G:
545562-1G:
545562-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)