Merck
545538
Sigma-Aldrich
Cyclopentanethiol acetate
97%
別名:
Acetylmercaptocyclopentane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C5H9SCOCH3
CAS番号:
分子量:
144.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.495 (lit.)
bp
195-196 °C (lit.)
密度
1.014 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(=O)SC1CCCC1
InChI
1S/C7H12OS/c1-6(8)9-7-4-2-3-5-7/h7H,2-5H2,1H3
InChI Key
LSEYTICQPCCBPJ-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
159.1 °F - closed cup
引火点(℃)
70.6 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
545538-VAR:
545538-1G:
545538-5G:
545538-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)