Merck
545244
Sigma-Aldrich
2-Phenoxyethanethiol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5OCH2CH2SH
CAS番号:
分子量:
154.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
屈折率
n20/D 1.5600 (lit.)
bp
201-202 °C (lit.)
密度
1.105 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
SCCOc1ccccc1
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)