Merck
54513
Sigma-Aldrich
3-(2-Hydroxyethyl)thiazolium bromide
≥97.0%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H8BrNOS
CAS番号:
分子量:
210.09
Beilstein:
6246836
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352000
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥97.0%
mp
147-149 °C
SMILES記法
[Br-].OCC[n+]1ccsc1
その他情報
Catalyst for the addition of aldehydes to α,β-unsaturated esters (Stetter-Michael-addition)
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
L. Novak et al.
Chemische Berichte, 117, 2939-2939 (1980)