Merck
545058
Sigma-Aldrich
臭化ネオジム(III) 水和物
99.999%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NdBr3 · xH20
CAS番号:
分子量:
383.95 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
アッセイ
99.999%
密度
5.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
O.Br[Nd](Br)Br