Merck
544477
Sigma-Aldrich
1,6-Dimethoxyhexane
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3O(CH2)6OCH3
CAS番号:
分子量:
146.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.415 (lit.)
bp
182-183 °C (lit.)
密度
0.851 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
COCCCCCCOC
InChI
1S/C8H18O2/c1-9-7-5-3-4-6-8-10-2/h3-8H2,1-2H3
InChI Key
GZHQUHIMIVEQFV-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
156.9 °F - closed cup
引火点(℃)
69.4 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Michael G Wade et al.
Toxicological sciences : an official journal of the Society of Toxicology, 89(1), 304-313 (2005-10-14)
Previous studies of the toxicity of candidate fuel additives identified severe testicular toxicity in animals exposed to 1,6-dimethoxyhexane (DMH). A series of studies were conducted to characterize the effects of DMH on spermatogenesis and to compare the effects of DMH