Merck
543675
Sigma-Aldrich
3-Bromo-6-fluorochromone
97%
別名:
3-ブロモ-6-フルオロ-4H-1-ベンゾピラン-4-オン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H4BrFO2
CAS番号:
分子量:
243.03
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
mp
130-134 °C (lit.)
SMILES記法
Fc1ccc2OC=C(Br)C(=O)c2c1
InChI
1S/C9H4BrFO2/c10-7-4-13-8-2-1-5(11)3-6(8)9(7)12/h1-4H
InChI Key
KASZNDJKYQAXNZ-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
543675-1G:
543675-5G:
543675-VAR:
543675-BULK:
試験成績書(COA)