Merck
543586
Sigma-Aldrich
7-Chloro-2H-1,4-benzothiazin-3(4H)-one
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H6ClNOS
CAS番号:
分子量:
199.66
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
mp
212-216 °C (lit.)
SMILES記法
Clc1ccc2NC(=O)CSc2c1
InChI
1S/C8H6ClNOS/c9-5-1-2-6-7(3-5)12-4-8(11)10-6/h1-3H,4H2,(H,10,11)
InChI Key
JNPOLSNJHCFNCG-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
7-Chloro-2H-1,4-benzothiazin-3(4H)-one may be used as a starting material to synthesize 2H-1,4-benzothiazine-3(4H)-thione.
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
543586-5G:
543586-BULK:
543586-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis, benzodiazepine receptor binding, and anticonvulsant activity of 2, 3-dihydro-3-oxo-5H-pyrido [3, 4-b][1,4] benzothiazine-4-carbonitriles.
Chorvat RJ, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 26(6), 845-850 (1983)